Merck
604925
Sigma-Aldrich
Creatine-(methyl-13C) monohydrate
99 atom % 13C
Szinonimák:
4-Amidinosarcosine-methyl-13C monohydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13CC3H9O2N3 · H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Forma
solid
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
mp
292 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[H]O[H].[13CH3]N(CC(O)=O)C(N)=N
InChI
1S/C4H9N3O2.H2O/c1-7(4(5)6)2-3(8)9;/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9);1H2/i1+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MEJYXFHCRXAUIL-YTBWXGASSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)