Merck
569925
Sigma-Aldrich
Creatine-(guanidino-13C) monohydrate
99 atom % 13C
Szinonimák:
4-Amidinosarcosine-(guanidino-13C) monohydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13CC3H11N3O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
form
solid
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
mp
292 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
O.CN(CC(O)=O)[13C](N)=N
InChI
1S/C4H9N3O2.H2O/c1-7(4(5)6)2-3(8)9;/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9);1H2/i4+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MEJYXFHCRXAUIL-VZHAHHFWSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)