Merck
485446
Sigma-Aldrich
Creatinine-(methyl-d3)
98 atom % D
Szinonimák:
4-Amidinosarcosine-d3 (methyl-d3)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4D3H4N3O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
116.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
98% (CP)
form
solid
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
mp
255 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])N1CC(=O)N=C1N
InChI
1S/C4H7N3O/c1-7-2-3(8)6-4(7)5/h2H2,1H3,(H2,5,6,8)/i1D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DDRJAANPRJIHGJ-FIBGUPNXSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Eulàlia Olesti et al.
Talanta, 192, 93-102 (2018-10-24)
Neurotransmitters are signaling molecules, playing key roles in neuronal communications in the brain. Drug induced changes in neurotransmitters and other brain metabolite concentration may be used to characterize drugs according to their targeted metabolomics profile. Here, we report the development