Fontos dokumentumok
PHR1462
Creatinine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Creatinine, 2-Amino-1-methyl-2-imidazolin-4-one, 2-Imino-1-methylimidazolidin-4-one, 2-Imino-N-methylhydantoin
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1150353
API-család
creatinine
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1 g
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
295 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CN1CC(=O)N=C1N
InChI
1S/C4H7N3O/c1-7-2-3(8)6-4(7)5/h2H2,1H3,(H2,5,6,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DDRJAANPRJIHGJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
554.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
290.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)