Fontos dokumentumok
435694
Dimethyloctadecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride solution
42 wt. % in methanol
Szinonimák:
Dimethyloctadecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
koncentráció
42 wt. % in methanol
szennyeződések
8 wt. % (3-chloropropyl)trimethoxysilane
törésmutató
n20/D 1.3889
sűrűség
0.88 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCC[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C26H58NO3Si.ClH/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27(2,3)25-23-26-31(28-4,29-5)30-6;/h7-26H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WSFMFXQNYPNYGG-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Jogi nyilatkozat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
51.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?