Merck
642274
Sigma-Aldrich
3-(Trimethylammonium)propyl-functionalized silica gel, chloride
200-400 mesh, extent of labeling: 1.2 mmol/g loading
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Forma
solid
Minőségi szint
a címkézés mértéke
1.2 mmol/g loading
külső felület
500 m2/g
részecskeméret
200-400 mesh
pórusméret
60 Å pore size
Related Categories
Alkalmazás
Strong anion exchange gel.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)