Fontos dokumentumok
58035
(3-Iodopropyl)trimethoxysilane
≥95.0% (GC)
Szinonimák:
3-Iodo-n-propyl-1-trimethoxysilane, Iodopropyltrimethoxysilane, Trimethoxy(iodopropyl)silane
Teszt
≥95.0% (GC)
törésmutató
n20/D 1.473 (lit.)
sűrűség
1.482 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
iodo
SMILES string
CO[Si](CCCI)(OC)OC
InChI
1S/C6H15IO3Si/c1-8-11(9-2,10-3)6-4-5-7/h4-6H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NILZGRNPRBIQOG-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
172.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
78 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?