Merck
56760
Sigma-Aldrich
Triethoxy-3-(2-imidazolin-1-yl)propylsilane
≥97.0% (NT)
Szinonimák:
1-(3-Triethoxysilylpropyl)-2-imidazoline, 3-(2-Imidazolin-1-yl)propyltriethoxysilane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H26N2O3Si
CAS-szám:
Molekulatömeg:
274.43
Beilstein:
8987333
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (NT)
törésmutató
n20/D 1.452
sűrűség
1.005 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCO[Si](CCCN1CCN=C1)(OCC)OCC
InChI
1S/C12H26N2O3Si/c1-4-15-18(16-5-2,17-6-3)11-7-9-14-10-8-13-12-14/h12H,4-11H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WBUSESIMOZDSHU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Additive for inorganic modification of block copolymers
Catalyst for condensation reactions
Modifier for organically modified layered silicates
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Mehdi Abedi et al.
International journal of nanomedicine, 15, 2617-2631 (2020-05-06)
As widely used chemotherapeutic agents, platinum compounds have several therapeutic challenges, such as drug resistance and adverse effects. Theranostic systems, macromolecular or colloidal therapeutics with companion diagnostics, not only address controlled drug delivery but also enable real-time monitoring of tumor sites.
Yang Zhang et al.
Macromolecular rapid communications, 40(11), e1900067-e1900067 (2019-04-04)
A particle mold synthesis of 2D Janus nanomaterials is proposed by crosslinking of copolymer self-assembled monolayers confined within the mold domains. Onto the silica (SiO2 ) particle surface, mold domains with functional groups such as imidazole are generated. The model
Youngdo Kim et al.
Scientific reports, 9(1), 10293-10293 (2019-07-18)
In this study, we synthesized molecularly imprinted mesoporous organosilica (MIMO) in the presence of a new precursor having a zwitterionic functional group and an imprint molecule, namely, glyphosate (MIMO-z). The precursor-glyphosate complex engaged in a typical base-catalyzed sol-gel reaction and