Fontos dokumentumok
T61204
Triethyl phosphite
98%
Szinonimák:
P(EtO)3, P(OEt)3
Teszt
98%
reakcióalkalmasság
reaction type: Reductions
szennyeződések
≤1% triethyl phosphate and diethyl phosphite
törésmutató
n20/D 1.413 (lit.)
bp
156 °C (lit.)
sűrűség
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOP(OCC)OCC
InChI
1S/C6H15O3P/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3/h4-6H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BDZBKCUKTQZUTL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
129.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
54 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?