Merck
571741
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexyl isocyanate
98%
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5CH[(CH2)3CH3]CH2NCO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
155.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.4320 (lit.)
bp
190 °C (lit.)
sűrűség
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
isocyanate
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCC(CC)CN=C=O
InChI
1S/C9H17NO/c1-3-5-6-9(4-2)7-10-8-11/h9H,3-7H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BHDCTKUOBUNTTP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
158.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
70 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)