Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.522 (lit.)
bp
210 °C (lit.)
sűrűség
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
isocyanate
phenyl
SMILES string
O=C=NCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H9NO/c11-8-10-7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HACRKYQRZABURO-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
212.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
100 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?