Fontos dokumentumok
554324
Phenylacetyl disulfide
96%
Szinonimák:
Bis(phenylacetyl) disulfide, Di(phenylacetyl) disulfide
Teszt
96%
form
solid
mp
59-63 °C (lit.)
funkcionális csoport
disulfide
phenyl
SMILES string
O=C(Cc1ccccc1)SSC(=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C16H14O2S2/c17-15(11-13-7-3-1-4-8-13)19-20-16(18)12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IXGZXXBJSZISOO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)