Fontos dokumentumok
H48808
2-Hydroxy-5-nitropyridine
97%
Szinonimák:
5-Nitro-2-pyridinol
Összes fotó(3)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H4N2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
140.10
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
188-191 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(cn1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H4N2O3/c8-5-2-1-4(3-6-5)7(9)10/h1-3H,(H,6,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XKWSQIMYNVLGBO-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?