Merck
L033000
Sigma-Aldrich
BTT Activator
0.3 M
Szinonimák:
5-(Benzylthio)-1H-tetrazole solution
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H8N4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
192.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
típus
for DNA synthesis
termékcsalád
Proligo Reagents
tárolási körülmény
dry at room temperature
koncentráció
51.9-63.4 g/L (BTT content, titration)
szín
clear
SMILES string
C(Sc1nnn[nH]1)c2ccccc2
InChI
1S/C8H8N4S/c1-2-4-7(5-3-1)6-13-8-9-11-12-10-8/h1-5H,6H2,(H,9,10,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GXGKKIPUFAHZIZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Activator solution, containing powerful activators like 4,5-dicyanoimidazole(DCI), 5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-1H-tetrazole (Activator 42) or5-(Ethylthio)-1H-tetrazole (ETT) in acetonitrile, are mixed with solutions of phosphoramidites during the extension step. The activator reacts with the amidite group to form a highly reactive intermediate. The intermediate then forms an internucleotide bond with the detritylated 5′hydroxyl group of the growing oligonucleotide chain.BTT Activator 0.3M is 5-(Benzylthio)-1H-tetrazole.
Elkészítési megjegyzés
Acetonitrile / 5-(Benzylthio)-1H-Tetrazole 100 / 6 (v/w)
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
41.0 °F
Lobbanási pont (C)
5 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)