Merck
M5852
Sigma-Aldrich
2-Mercaptopyridine
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
2-Pyridinethiol, 2-Pyridyl mercaptan
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H5NS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
111.16
Beilstein:
105787
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
mp
127-130 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Sc1ccccn1
InChI
1S/C5H5NS/c7-5-3-1-2-4-6-5/h1-4H,(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WHMDPDGBKYUEMW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2-Mercaptopyridine is an organosulfur compound that contains more than one hetero atom. It is commonly used as a nucleophile in various organic synthesis reactions and plays important role in coordination chemistry as a versatile ligand due to its π-acidic nature.
Alkalmazás
Employed as a ligand in metal complexes.
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
A new facile electrochemical method for the synthesis of 4-(pyridine-2-ylthio) benzene-l, 2-diols
Mojtaba S, et al.
Electrochimica Acta, 51, 3327-3331 (2006)
Synthesis and Structure of Weta2-mp) 2 (CO) 3 (mp= Monoanion of 2-Mercaptopyridine) and Its Reactions with 2, 2 `-Pyridine Disulfide and/or NO To Yield Weta 2-mp) 4, Weta 2-mp) 2 (NO) 2, and Weta 2-mp) 3 (NO)},
Kengkaj S, et al.
Inorganic Chemistry, 40, 2402-2408 (2001)
Elucidating the adsorption of 2-Mercaptopyridine drug on the aluminum phosphide (Al12P12) nanocage: A DFT study
Al-shimaa R SM, et al.
Heliyon, 9 (2023)
Inorganic Chemistry, 33, 5167-5167 (1994)
Chinese Chemical Letters = Zhongguo Hua Xue Kuai Bao, 3, 741-741 (1992)