Fontos dokumentumok
H56800
2-Hydroxypyridine
97%
Szinonimák:
2(1H)-Pyridone, 2-Pyridinol
Teszt
97%
bp
280-281 °C (lit.)
mp
105-107 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccccn1
InChI
1S/C5H5NO/c7-5-3-1-2-4-6-5/h1-4H,(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UBQKCCHYAOITMY-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?