Merck
493805
Sigma-Aldrich
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole
95%
Szinonimák:
5-(Ethylthio)-2H-tetrazole, 5-Ethylsulfanyl-2H-tetrazole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H6N4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
130.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
mp
84-90 °C (lit.)
funkcionális csoport
thioether
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCSc1nnn[nH]1
InChI
1S/C3H6N4S/c1-2-8-3-4-6-7-5-3/h2H2,1H3,(H,4,5,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GONFBOIJNUKKST-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole (ETT) is an efficient activator, that activates nucleoside phosphoramidites towards condensation with a nucleoside to form dinucleoside phosphates during oligonucleotide synthesis.
Alkalmazás
  • Solid-Phase Synthesis of Symmetrical Dinucleoside Phosphodiesters: Explores the efficiency of 5-(Ethylthio)-1H-tetrazole in the solid-phase synthesis of dinucleoside phosphodiesters, underlining its significance in the streamlined production of biologically relevant molecules (Ahmadibeni et al., 2007).
  • Synthesis, Deprotection, Analysis, and Purification of RNA and Ribozymes: Utilizes 5-(Ethylthio)-1H-tetrazole in the synthesis and processing of RNA and ribozymes, highlighting its critical role in molecular biology and genetic engineering research (Wincott et al., 1995).
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Benzimidazolium Triflate as an Efficient Promoter for Nucleotide Synthesis via the Phosphoramidite Method.
Yoshihiro Hayakawa et al.
The Journal of organic chemistry, 61(23), 7996-7997 (1996-11-15)
An efficient method for the isolation and purification of oligoribonucleotides.
Sproat B, et al.
Nucleosides, nucleotides & nucleic acids, 14(1-2), 255-273 (1995)
Gregor S Cremosnik et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 53(1), 286-289 (2013-11-14)
P-Amidites can be used in iterative couplings to selectively give mixed P(III) -P(V) anhydrides. These intermediates can be oxidized followed by a rapid removal of the two terminal fluorenylmethyl groups. An iterative synthesis (coupling, oxidation, deprotection) of nucleoside oligophosphates can