Merck
75666
Sigma-Aldrich
5-(Benzylthio)-1H-tetrazole
≥99.0% (HPLC)
Szinonimák:
5-Benzylmercapto-1,2,3,4-tetrazole, 5-Benzylmercaptotetrazole, 5-Benzylthio-1H-tetrazole, 5-[(Phenylmethyl)thio]-2H-tetrazole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H8N4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
192.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (HPLC)
form
crystals
mp
135-138 °C (DSC-onset)
funkcionális csoport
phenyl
thioether
SMILES string
C(Sc1nnn[nH]1)c2ccccc2
InChI
1S/C8H8N4S/c1-2-4-7(5-3-1)6-13-8-9-11-12-10-8/h1-5H,6H2,(H,9,10,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GXGKKIPUFAHZIZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
5-(Benzylthio)-1H-tetrazole (BTT activator) is an organic compound that is used as an activator in the synthesis of oligonucleotides. The activator reacts with the phosphoramidite group to form a highly reactive intermediate. The intermediate then forms an internucleotide bond with the detritylated 5′-hydroxyl group of the growing oligonucleotide chain.
Egyéb megjegyzések
Activator for DNA synthesis; superior alternative to tetrazole
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
S. Pitsch et al.
Helvetica Chimica Acta, 84, 3773-3773 (2001)