Fontos dokumentumok
552410
5-Amino-4-imidazolecarboxamide
95%
Szinonimák:
4-Amino-5-carbamoylimidazole, 4-Aminoimidazole-5-carboxamide, 4-Carbamoyl-5-aminoimidazole, 4-Carboxamido-5-aminoimidazole, 5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide, 5-Amino-1H-imidazole-4-carboxylic acid amide, 5-Amino-3H-imidazole-4-carboxamide
Teszt
95%
form
solid
mp
164-170 °C (lit.)
funkcionális csoport
amide
SMILES string
NC(=O)c1nc[nH]c1N
InChI
1S/C4H6N4O/c5-3-2(4(6)9)7-1-8-3/h1H,5H2,(H2,6,9)(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DVNYTAVYBRSTGK-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?