Fontos dokumentumok
A1393
5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-β-D-ribofuranosyl 5′-monophosphate
≥93%
Szinonimák:
AICAR monophosphate, N1-(β-D-5′-Phosphoribofuranosyl)-5-aminoimidazole-4-carboxamide, NSC 283955, NSC 292227, ZMP
Teszt
≥93%
Forma
powder
molekulatömeg
338.21 g/mol
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](N2C=NC(C(N)=O)=C2N)O[C@@H]1COP(O)(O)=O
InChI
1S/C9H15N4O8P/c10-7-4(8(11)16)12-2-13(7)9-6(15)5(14)3(21-9)1-20-22(17,18)19/h2-3,5-6,9,14-15H,1,10H2,(H2,11,16)(H2,17,18,19)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NOTGFIUVDGNKRI-UUOKFMHZSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
In humans, 5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-β-D-ribofuranosyl 5′-monophosphate (AICAR) is found to be accumulated in numerous metabolic diseases. It can increase the endurance of sedentary mice. AICAR exhibits antiproliferative effects. It can induce apoptosis of aneuploid cells.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)