Fontos dokumentumok
Y0000735
Dacarbazine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
5-Amino-4-imidazolecarboxamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
dacarbazine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
164-170 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NC(=O)c1nc[nH]c1N
InChI
1S/C4H6N4O/c5-3-2(4(6)9)7-1-8-3/h1H,5H2,(H2,6,9)(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DVNYTAVYBRSTGK-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)