Merck
756288
Sigma-Aldrich
5-Aminoimidazole-4-carbonitrile
95%
Szinonimák:
4-Amino-1H-imidazole-5-carbonitrile, 5-Amino-1H-imidazole-4-carbonitrile, 5-Amino-4-cyanoimidazole, 5-Amino-4-imidazolecarbonitrile, 5-Cyano-4-aminoimidazole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H4N4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
108.10
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
form
solid
mp
114-123 °C
funkcionális csoport
nitrile
SMILES string
NC1=C(C#N)N=CN1
InChI
1S/C4H4N4/c5-1-3-4(6)8-2-7-3/h2H,6H2,(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XEPBRDBFOSKYCF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)