Fontos dokumentumok
164968
5-Amino-4-imidazolecarboxamide hydrochloride
98%
Szinonimák:
4-Amino-5-imidazolecarboxamide hydrochloride, AICA
Teszt
98%
Forma
powder
mp
250-252 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
water: soluble 50 mg/mL, clear, light yellow
funkcionális csoport
amide
SMILES string
Cl[H].NC(=O)c1[nH]cnc1N
InChI
1S/C4H6N4O.ClH/c5-3-2(4(6)9)7-1-8-3;/h1H,5H2,(H2,6,9)(H,7,8);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MXCUYSMIELHIQL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?