Merck
197912
Sigma-Aldrich
2-Aminoimidazole sulfate
98%
Szinonimák:
2-Imidazoleamine sulfate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H5N3 · 0.5H2SO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
132.13
Beilstein:
4726750
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
mp
270 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OS(O)(=O)=O.Nc1ncc[nH]1.Nc2ncc[nH]2
InChI
1S/2C3H5N3.H2O4S/c2*4-3-5-1-2-6-3;1-5(2,3)4/h2*1-2H,(H3,4,5,6);(H2,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KUWRLKJYNASPQZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-Aminoimidazole sulfate was used in the synthesis of chlorohydrin.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A short synthesis of the marine bioactive metabolite (+/−) girolline.
Tetrahedron Letters, 39(44), 8085-8088 (1998)