Fontos dokumentumok
P2519
L-Pipecolic acid
99% (titration), suitable for GC/MS
Szinonimák:
(S)-(−)-2-Piperidinecarboxylic acid, L-Homoproline
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
L-Pipecolic acid, 99% (titration)
Minőségi szint
Teszt
99% (titration)
Forma
powder
technika/technikák
GC/MS: suitable
szín
white
mp
272 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CCCCN1
InChI
1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)/t5-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HXEACLLIILLPRG-YFKPBYRVSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?