5.00609
Temozolomide
Szinonimák:
Temozolomide, CCRG 81045, TMZ, 3,4-Dihydro-3-methyl-4-oxoimidazo[5,1-d][1,2,3,5]tetrazine-8-carboxamide, NSC 362856, 3-Methyl-4-oxo-3,4-dihydroimidazo[5,1-d][1,2,3,5]tetrazine-8-carboxamide
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥99% (HPLC)
Minőségi szint
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: 25 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C6H6N6O2/c1-11-6(14)12-2-8-3(4(7)13)5(12)9-10-11/h2H,1H3,(H2,7,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BPEGJWRSRHCHSN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Biokémiai/fiziológiai hatások
DNA guanine residues
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Marchesi, F., et al. 2007. Pharmacol. Res.56, 275.
Chakravarti, A., et al. 2006. Clin. Cancer Res.12, 4738.
Natsume, A., et al. 2005. Cancer Res.65, 7573.
Jen, J.F., et al. 2000. Pharm. Res.17, 1284.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3