Merck
542032
Sigma-Aldrich
Diethyl(3-bromopropyl)phosphonate
95%
Szinonimák:
(3-Bromopropyl)phosphonic acid diethyl ester, NSC 138345
About This Item
Lineáris képlet:
(C2H5O)2POCH2CH2CH2Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
259.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
reakcióalkalmasság
reaction type: C-C Bond Formation
törésmutató
n20/D 1.4620 (lit.)
bp
94-95 °C/2 mmHg (lit.)
sűrűség
1.348 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
phosphonate
SMILES string
CCOP(=O)(CCCBr)OCC
InChI
1S/C7H16BrO3P/c1-3-10-12(9,11-4-2)7-5-6-8/h3-7H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PEIKTSJIUKYDPC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant for synthesis of:
  • Hybrid assembly composed of titanium dioxide nanoparticles and thin multi-walled carbon nanotubes
  • Organosoluble zirconium phosphonate nanocomposites for asymmetric hydrogenation
  • Cyclic hydroxamic acids via alkylation followed by intramolecular cyclization
  • pH-responsive cyclopolymer
Reactant for:
  • Homogenization of zirconium hydroxide phosphonate supported ruthenium catalyst
  • Reactions with sodium imidazolide
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)