Merck
708887
4-Aminophenylboronic acid hydrochloride
95%
Szinonimák:
4-Aminobenzeneboronic acid hydrochloride
Bejelentkezés a Szervezeti és Szerződéses árazás megtekintéséhez
Méret kiválasztása
250 MG
35 280,00 Ft
1 G
93 000,00 Ft
35 280,00 Ft
Listaár58 800,00 FtTakarítson meg 40%-ot
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Tömeges megrendelés kérése
Erről a tételről
Lineáris képlet:
C6H8BNO2 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
173.41
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
powder
mp
195-200 °C
SMILES string
Cl.Nc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C6H8BNO2.ClH/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;/h1-4,9-10H,8H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QBYGJJSFMOVYOA-UHFFFAOYSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Hasonló termékek összehasonlítása
Teljes összehasonlítás megtekintése
Különbségek megjelenítése
1 of 4
Ez a tétel
666513410705715492
assay
95%
assay
≥95.0%
assay
98%
assay
≥94%
form
powder
form
solid
form
powder
form
solid
mp
195-200 °C
mp
155-163 °C
mp
-
mp
141-145 °C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Általános leírás
May contain varying amounts of anhydride
Alkalmazás
4-Aminophenylboronic acid hydrochloride can be used to prepare:
  • The modified reduced graphene composite material used as a sugar sensor to detect the analyte in fruit juice.[1]
  • The modified carbon electrode adsorbed with aminophenol, used for the detection of NADH and H2O2.[2]
  • The boron, nitrogen, and sulfur-doped carbon dot sensor, which in turn can be used for the detection of ascorbic acid.[3]
Reactant for:
  • Preparation of chromen-4-ones as DNA-dependent protein kinase inhibitors
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A dual-mode sensor for colorimetric and ?turn-on? fluorescent detection of ascorbic acid
Liu Y, et al.
Dyes and Pigments, 149, 491-497 (2018)
Murugan Thiruppathi et al.
Talanta, 200, 450-457 (2019-05-01)
Non enzymatic detection of NADH and H2O2 is of practical significance for both environmental and biological prospective. However, there is no simple, straight forward electrochemical sensor available for sensing of them in real samples. Addressing this challenge, we report a
Qi Wang et al.
Biosensors & bioelectronics, 50, 331-337 (2013-07-25)
A sensitive electrochemical active interface for sugar sensing based on the specific boronic acid-diol binding was established. The sensing matrix was formed by stirring a suspension of graphene oxide (GO) with 4-aminophenylboronic acid (APBA). The resulting composite consists of a
Sabrina Belbekhouche et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 177, 416-424 (2019-02-25)
Glucose-responsive multilayer capsules have been produced through the layer-by-layer deposition of biodegradable polymers based on hydrogen bonding. The used polymers are alginate derivative and polyvinylpyrolidone (PVPON). Concentration-dependent glucose responsiveness was reached through chemical modification of alginate, selected as polyanion, with
Sun Dal Kim et al.
Science advances, 4(10), eaau1956-eaau1956 (2018-11-07)
The key component currently missing for the next generation of transparent and flexible displays is a high-performance polymer material that is flexible, while showing optical and thermal properties of glass. It must be transparent to visible light and show a
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?