Fontos dokumentumok
116130
Diethyl vinylphosphonate
97%
Szinonimák:
Vinylphosphonic acid diethyl ester
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.429 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
sűrűség
1.068 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphonate
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCOP(=O)(OCC)C=C
InChI
1S/C6H13O3P/c1-4-8-10(7,6-3)9-5-2/h6H,3-5H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DREPONDJUKIQLX-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- α, β-unsaturated phosphonates by reacting with arylboronic acids via Pd-catalyzed Mizoroki−Heck reaction.
- 2-(arylamino)ethyl phosphonates by condensing with primary and secondary amines via the aza-Michael addition reaction.
It can be also employed as a monomer unit for the preparation of high-molecular-weight polymer, poly(diethyl vinylphosphonate) using lanthanide complexes.{18)
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?