Fontos dokumentumok
268615
3-Aminopropylphosphonic acid
98%
Szinonimák:
β-Aminopropylphosphonic acid, 3-Aminopropane-1-phosphonic acid, 3-Aminopropanephosphonic acid, 3-Azaniumylpropyl(hydroxy)phosphinate, P-(3-Aminopropyl)phosphonic acid
Teszt
98%
form
solid
mp
294 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
NCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H10NO3P/c4-2-1-3-8(5,6)7/h1-4H2,(H2,5,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GSZQTIFGANBTNF-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
rat ... Gabbr1(81657)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?