Merck
749621
Sigma-Aldrich
(3-Bromopropyl)phosphonic acid
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H8BrO3P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
202.97
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
108-113 °C
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
OP(O)(=O)CCCBr
InChI
1S/C3H8BrO3P/c4-2-1-3-8(5,6)7/h1-3H2,(H2,5,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CXOIECRVHUDBSA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)