Fontos dokumentumok
518751
4-Aminophenylboronic acid pinacol ester
97%
Szinonimák:
2-(4-Aminophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzeneamine, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenylamine, 4-Aminophenylboronic acid, pinacol cyclic ester
Teszt
97%
mp
165-169 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C12H18BNO2/c1-11(2)12(3,4)16-13(15-11)9-5-7-10(14)8-6-9/h5-8H,14H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZANPJXNYBVVNSD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- The preparation of substituted 3-phenyl-4H-1-benzopyran-4-ones by reacting with iodochromones via Pd catalyzed Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.
- Mercury(II) detection by fluorometry with new fluorogenic indicators based on through-bond energy transfer from pentaquinone to rhodamine.
- Rhodium-catalyzed amination reactions.
- Palladium-catalyzed Suzuki cross-coupling to synthesize potential antitubercular and antimicrobial compounds.
It can also be used to prepare:
- Hexaphenylbenzene derivatives as a potential bioprobe and multichannel keypad system.
- Pyromellitic diimide-based polymer as matrix for solution-processable n-channel field-effect transistors.
- Alternating copolymers of oligoarylenes and naphthalene bisimides as low band-gap semiconductors with electrochemical and spectroelectrochemical behavior.
- γ-secretase modulators in the treatment of amyloid β formation.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?