Fontos dokumentumok
137502
Sodium 2-bromoethanesulfonate
98%
Szinonimák:
2-Bromoethanesulfonic acid sodium salt
Teszt
98%
mp
283 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
funkcionális csoport
bromo
sulfonic acid
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCBr
InChI
1S/C2H5BrO3S.Na/c3-1-2-7(4,5)6;/h1-2H2,(H,4,5,6);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HNFOAHXBHLWKNF-UHFFFAOYSA-M
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?