Merck
D91152
Sigma-Aldrich
Diethyl 2-bromoethylphosphonate
97%
Szinonimák:
(2-Bromoethyl)phosphonic acid diethyl ester, NSC 119421, NSC 2672
About This Item
Lineáris képlet:
BrCH2CH2P(O)(OCH2CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
245.05
Beilstein:
1766077
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
97%
form
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: C-C Bond Formation
törésmutató
n20/D 1.461 (lit.)
bp
75 °C/1 mmHg (lit.)
sűrűség
1.348 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOP(=O)(CCBr)OCC
InChI
1S/C6H14BrO3P/c1-3-9-11(8,6-5-7)10-4-2/h3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PINITSMLVXAASM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant involved in:
  • Radical coupling
  • Synthesis of organosoluble zirconium phosphonate nanocomposites
  • Click-chemistry
  • Asymmetric epoxidation of unfunctionalized olefins
  • Negishi alkyl-aryl cross-coupling
  • Synthesis of hydrolytically stable phosphonic acids for use as dental adhesives
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)