900988
3-Aminophenylboronic acid
Szinonimák:
3-Aminobenzeneboronic acid
About This Item
Javasolt termékek
form
powder or crystals
Minőségi szint
mp
225 °C
SMILES string
Nc1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C6H8BNO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,9-10H,8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JMZFEHDNIAQMNB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)