Merck
532770
Sigma-Aldrich
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexan-1-ol
97%
Szinonimák:
3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluoro-1-hexanol
About This Item
Lineáris képlet:
CF3(CF2)3(CH2)2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
264.09
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.314 (lit.)
bp
140-143 °C (lit.)
sűrűség
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H5F9O/c7-3(8,1-2-16)4(9,10)5(11,12)6(13,14)15/h16H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JCMNMOBHVPONLD-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
163.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
73.3 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
J F Ayala-Cabrera et al.
Journal of chromatography. A, 1609, 460463-460463 (2019-08-27)
In this work, the suitability of gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) and liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) for the multi-class determination of different families of neutral per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs), such as fluorotelomer olefins (FTOs), alcohols (FTOHs) and fluorooctanesulfonamides (FOSAs)