Fontos dokumentumok
474347
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctyl acrylate
contains inhibitor, 97%
Szinonimák:
1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl acrylate, TFOA
Teszt
97%
tartalmaz
HQ, MEHQ as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.338 (lit.)
bp
76-80 °C/8 mmHg (lit.)
sűrűség
1.554 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCOC(=O)C=C
InChI
1S/C11H7F13O2/c1-2-5(25)26-4-3-6(12,13)7(14,15)8(16,17)9(18,19)10(20,21)11(22,23)24/h2H,1,3-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VPKQPPJQTZJZDB-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Célzott szervek
Liver,Teeth
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
215.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
102 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?