Merck
370576
Sigma-Aldrich
1H,1H,2H-Perfluoro-1-decene
99%
Szinonimák:
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluoro-1-decene
About This Item
Lineáris képlet:
CF3(CF2)7CH=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
446.10
Beilstein:
2066558
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.301 (lit.)
sűrűség
1.677 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C=C
InChI
1S/C10H3F17/c1-2-3(11,12)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)9(23,24)10(25,26)27/h2H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NKAMGQZDVMQEJL-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Célzott szervek
Liver
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
257.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
125 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)