Merck
446831
Sigma-Aldrich
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Nonadecafluoro-1-decanol
98%
About This Item
Lineáris képlet:
CF3(CF2)8CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
500.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
bp
192 °C/735 mmHg (lit.)
mp
87-90 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
hydroxyl
SMILES string
OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H3F19O/c11-2(12,1-30)3(13,14)4(15,16)5(17,18)6(19,20)7(21,22)8(23,24)9(25,26)10(27,28)29/h30H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NIRPXSQCRWXHNZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Nonadecafluoro-1-decanol is a fluorotelomer alcohol (FTOH).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Hiroshi Ishibashi et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 30(7), 1358-1359 (2007-07-03)
The present study demonstrates the estrogenic effects of fluorotelomer alcohols (FTOHs). In a yeast two-hybrid assay, treatment with 1H,1H,2H,2H-perfluorooctan-1-ol (6:2 FTOH), 1H,1H,2H,2H-perfluoro-decan-1-ol (8:2 FTOH) and 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-nonadecafluoro-1-decanol (NFDH) showed a dose-dependent interaction between the human estrogen receptor (hER) isoforms hERalpha or