Fontos dokumentumok
370533
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-octanol
97%
Szinonimák:
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoro-1-octanol, 6:2 FTOH, 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-octanol
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.313 (lit.)
bp
88-95 °C/28 mmHg (lit.)
sűrűség
1.651 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F13O/c9-3(10,1-2-22)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h22H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GRJRKPMIRMSBNK-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
195.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
91 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?