Fontos dokumentumok
446785
Perfluorotetradecanoic acid
96%
Szinonimák:
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-Heptacosafluorotetradecanoic acid, Perfluoro-n-tetradecanoic acid, Perfluoromyristic acid, Perfluorotetradecanecarboxylic acid
Teszt
96%
Forma
solid
bp
270 °C/740 mmHg (lit.)
mp
130-135 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C14HF27O2/c15-2(16,1(42)43)3(17,18)4(19,20)5(21,22)6(23,24)7(25,26)8(27,28)9(29,30)10(31,32)11(33,34)12(35,36)13(37,38)14(39,40)41/h(H,42,43)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RUDINRUXCKIXAJ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Célzott szervek
Liver
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?