Merck
530603
Sigma-Aldrich
2,5-Diaminopyridine
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H7N3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
109.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
bp
180 °C/12 mmHg (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(N)nc1
InChI
1S/C5H7N3/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H,6H2,(H2,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MIROPXUFDXCYLG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2,5-Diaminopyridine is a disubstituted pyridine that can be prepared by the reduction of 5-nitro-2-aminopyridine using 10%Pd/C.
Alkalmazás
2,5-Diaminopyridine may be used in the preparation of 6-acetamidoimidazo[ 1,2-a]pyridine. It may be used in the preparation of organo-soluble polyimides by reacting with different dianhydride monomers. These polyimides form the precursor for preparing novel polyimide-silica composites.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Teleamination of the imidazo [1,2-a] pyridine system.
Hand ES and Paudler WW.
The Journal of Organic Chemistry, 43(14), 2900-2906 (1978)
Porous pyridine based polyimide?silica nanocomposites with low dielectric constant.
K?v?lc?m N, et al.
Journal of Porous Materials, 20(4), 709-718 (2013)