Merck
572470
Sigma-Aldrich
3,5-Dichloro-4-pyridinecarboxaldehyde
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H3Cl2NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
176.00
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
75-79 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
chloro
SMILES string
[H]C(=O)c1c(Cl)cncc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2NO/c7-5-1-9-2-6(8)4(5)3-10/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RBFNWOINNIOZKR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)