Merck
551899
Sigma-Aldrich
2,3-Diamino-5-bromopyridine
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H6BrN3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
188.03
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
155 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
Nc1cc(Br)cnc1N
InChI
1S/C5H6BrN3/c6-3-1-4(7)5(8)9-2-3/h1-2H,7H2,(H2,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YRGMYJUKFJPNPD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2,3-Diamino-5-bromopyridine can be prepared from 2-amino-3-nitro-5-bromopyridine via reduction using stannous chloride.
Alkalmazás
2,3-Diamino-5-bromopyridine may be used in the preparation of the following heterocyclic compounds:
  • 6-bromoimidazo-[b]pyridine
  • 11-bromopyrido[2′,3′:5,6]pyrazino[2,3-f][1,10]phenanthroline
  • 6-bromo-3-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Metabolite analogs. VIII. Syntheses of some imidazopyridines and pyridotriazoles.
Graboyes H and Day AR.
Journal of the American Chemical Society, 79(24), 6421-6426 (1957)
Re (I) Complexes of Substituted dppz: A Computational and Spectroscopic Study.
van der Salm H, et al.
Inorganic Chemistry, 53(6), 3126-3140 (2014)
Sundaram Ellairaja et al.
Biosensors & bioelectronics, 91, 82-88 (2016-12-20)
Bilirubin, a key biomarker for the jaundice and its clinical diagnosis needs a better analytical tool. A novel and simple fluorescent platform based on (2,2'-((1E,1'E)-((6-bromopyridine-2,3-diyl) bis(azanylylidene)) bis(methanylylidene diphenol) (BAMD) was designed. BAMD showed a remarkable fluorescent intensity with a very
Microwave-Assisted C-2 Direct Alkenylation of Imidazo [4, 5-b] pyridines: Access to Fluorescent Purine Isosteres with Remarkably Large Stokes Shifts.
Baladi T, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2016(14), 2421-2434 (2016)
Magda A Akl et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(44), 15769-15778 (2020-11-05)
Worldwide, prostate cancer is considered to be one of the three most commonly occurring cancers amongst the male population. Clinically, early detection of diverse forms of cancer before they spread and become incurable plays an important role in treatment strategy.