Merck
33040
Sigma-Aldrich
2,5-Diaminohydroquinone dihydrochloride
technical, ≥90% (AT)
Szinonimák:
2,5-Diamino-1,4-benzenediol dihydrochloride, 2,5-Diamino-1,4-dihydroxybenzene dihydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H8N2O2 · 2HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
213.06
Beilstein:
5795549
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical
Minőségi szint
Teszt
≥90% (AT)
Forma
powder
SMILES string
Cl.Cl.Nc1cc(O)c(N)cc1O
InChI
1S/C6H8N2O2.2ClH/c7-3-1-5(9)4(8)2-6(3)10;;/h1-2,9-10H,7-8H2;2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NILKAWPWTYPHAH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2,5-Diaminohydroquinone dihydrochloride was used in the preparation of polymers. It was also used in the preparation of chemically cross-linked polyimide and silica hybrid films.
Vigyázat
may discolor to black-violet on storage
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Polymers derived from 2, 5-diamino-p-benzoquinone-diimide and related compounds.
Szita J and Marvel CS.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 7(11), 3203-3217 (1969)
Louis Sieuw et al.
Chemical science, 10(2), 418-426 (2019-02-13)
Small organic materials are generally plagued by their high solubility in battery electrolytes. Finding approaches to suppress solubilization while not penalizing gravimetric capacity remains a challenge. Here we propose the concept of a hydrogen bond stabilized organic battery framework as
Synthesis and characterization of chemically cross-linked polyimide-siloxane hybrid films.
Ahmad Z, et al.
Journal of Non-Crystalline Solids, 355(8), 507-517 (2009)