Merck
193755
Sigma-Aldrich
2,5-Diaminopyridine dihydrochloride
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H7N3 · 2HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
182.05
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
264 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Nc1ccc(N)nc1
InChI
1S/C5H7N3.2ClH/c6-4-1-2-5(7)8-3-4;;/h1-3H,6H2,(H2,7,8);2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RWHNUWWUPZKDQP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2,5-Diaminopyridine dihydrochloride was used in the synthesis of:
  • organic-inorganic hybrid compound, (C5H9N3)ZnCl4 .H2O
  • (2-amino-5 ammoniopyridinium)[CuCl4]
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Preparation, crystal structure, and physical characterization of a new hybrid material (C5H9N3) ZnCl4? H2O.
Walha S, et al.
Journal of Coordination Chemistry, 63(8), 1358-1368 (2010)
Three-Dimensional Network Polymeric Structure of (2-Amino-5 Ammoniopyridinium)[CuCl4]: Crystal Supramolecularity and Magnetic Properties.
Walha S, et al.
Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 26(2), 437-442 (2013)