Fontos dokumentumok
222526
3-Methylxanthine
98%
Szinonimák:
2,6-Dihydroxy-3-methylpurine
Teszt
98%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
CN1C(=O)NC(=O)c2[nH]cnc12
InChI
1S/C6H6N4O2/c1-10-4-3(7-2-8-4)5(11)9-6(10)12/h2H,1H3,(H,7,8)(H,9,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GMSNIKWWOQHZGF-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369)
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?