Fontos dokumentumok
8.18392
Sigma-Aldrich
3,4-Diaminopyridine
for synthesis
Szinonimák:
3,4-Diaminopyridine
About This Item
Lineáris képlet:
3,4-(NH2)2C5H3N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
109.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
EC index szám:
200-220-9
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
form
powder
öngyulladási hőmérséklet
480 °C
hatékonyság
47 mg/kg LD50, oral (Rat)
>200 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
217-220 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 240 °C
oldhatóság
30 g/L
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C5H7N3/c6-4-1-2-8-3-5(4)7/h1-3H,7H2,(H2,6,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OYTKINVCDFNREN-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3