Fontos dokumentumok
8.03575
Sigma-Aldrich
2,6-Diaminopyridine
for synthesis
Szinonimák:
2,6-Diaminopyridine
About This Item
Lineáris képlet:
2,6-(NH2)2C5H3N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
109.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
EC index szám:
205-507-2
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
form
solid
pH
>7 ( in H2O)
bp
159 °C/13 hPa
mp
115-118 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 155 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C5H7N3/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H,(H4,6,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VHNQIURBCCNWDN-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 117 °C
Melting range (upper value): ≤ 121 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
311.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
155 °C - closed cup