Fontos dokumentumok
32776
2,5-Diaminobenzenesulfonic acid
≥97.0% (T)
Szinonimák:
1,4-Diamino-2-benzenesulfonic acid, 1,4-Phenylenediamine-2-sulfonic acid, 1,4-Phenylenediamine-3-sulfonic acid, 2-Sulfo-1,4-phenylenediamine, p-Phenylenediamine-2-sulfonic acid
Teszt
≥97.0% (T)
mp
298-300 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
sulfonic acid
SMILES string
Nc1ccc(N)c(c1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H8N2O3S/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11/h1-3H,7-8H2,(H,9,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEAHMJLHQCESBZ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?